Få mere at vide
Hamilton™ Metal hub sideportnåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 10252765
Skift visning
Nålemåler:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
10252765 18 G Pakke med 6
11500092 20 g Pakke med 6
11590082 21 G Pakke med 6
10687445 26 G Pakke med 6
10064664 22 G Pakke med 6
11560082 25 g Pakke med 6
11570082 24 G Pakke med 6
11550082 22s G Pakke med 6
10576665 26'ere G Pakke med 6
11580082 23 G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10252765 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 772910
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden kerne. Tilgængelige målere: 26-10
    /li>
    Seks nåle pr. pakke.
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
    Nålemåler 18 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,033 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,05 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.84 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 mm
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningsnål
    Nålespids stil Kegle med sideport
    Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer