Få mere at vide
Hamilton™ Metalnav skarpe ikke-kernenåle (Luer Lock)
Nålemåler:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
Til brug med (udstyr):
LT og TLL sprøjter og stik
PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
Autoklaverbar:
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Beskrivelse
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Forniklet messing (nav), Rustfrit stål |
| Nålemåler | 19 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,027 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,042 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.69 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | Skarp, skrå, buet |
| Vis mere |