Få mere at vide
Hamilton™ Metalnav skarpe ikke-kernenåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11512285
Nålemåler:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
27 G
31 G
Til brug med (udstyr):
LT og TLL sprøjter og stik
PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 11512285
Brand: Hamilton™ 90124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    /li>
    Seks nåle pr. pakke.
    Tekniske data
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Materiale Rustfrit stål
    Nålemåler 24 G
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningsnål
    Længde (metrisk) nål 51 mm
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet
    Til brug med (udstyr) LT og TLL sprøjter og stik