Få mere at vide
Hamilton™ Metalnav skarpe ikke-kernenåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 10425461
Nålemåler:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
27 G
31 G
Til brug med (udstyr):
LT og TLL sprøjter og stik
PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 10425461
Brand: Hamilton™ 90038
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    /li>
    Seks nåle pr. pakke.
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
    Nålemåler 22s G
    Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,028 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningsnål
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet
    Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer