Få mere at vide
Hamilton™ Metalnav skarpe ikke-kernenåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 10010082
Skift visning
Nålemåler:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
27 G
31 G
Til brug med (udstyr):
LT og TLL sprøjter og stik
PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Til brug med (udstyr) Autoklaverbar unitSize
10010082 26 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 3
11567784 19 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11567774 18 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
10237811 21 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
10768541 22 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
10798753 20 g PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
10092312 23 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11577784 24 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11587784 25 g PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11597774 27 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11587774 26 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11502315 31 G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
10571485 26'ere G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar -
10425461 22s G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 3
11527784 22s G PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer Autoklaverbar Pakke med 6
11512285 24 G LT og TLL sprøjter og stik Må ikke autoklaveres Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10010082 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 90026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    /li>
    Seks nåle pr. pakke.
    Specifikationer
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
    Nålemåler 26 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,018 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.26 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 0.45 mm
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningsnål
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet
    Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
    Visa mer Visa mindre
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.