Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub brugerdefinerede nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11502345
Nålemåler:
18 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11502345
Brand: Hamilton™ 774804
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
    • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 33-10. Specielle nåletyper, såsom 30° eller 45° er tilgængelige efter anmodning
    Seks nåle pr. pakke.
    Ordreinfo
    • Nål længde– Skal angives pr. ordre. Længder på 0,375-12 tommer er tilgængelige
    • Nålespids stil– Skal angives pr. ordre
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Nålemåler 18 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,05 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.84 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 mm
    Produkttype Erstatningsnål
    Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer