Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 15990867
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
15990867 16 G -
11557794 26 G Pakke med 6
11592315 14 G Pakke med 6
11597784 17 G Pakke med 6
11507794 18 G Pakke med 6
11517794 20 g Pakke med 6
15301530 19 G Pakke med 6
11527794 21 G Pakke med 6
11537794 23 G Pakke med 6
10422172 22 G Pakke med 6
11547794 24 G Pakke med 6
10775944 25 g Pakke med 6
11572325 33 G Pakke med 6
11587794 26'ere G Pakke med 6
10587833 22s G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15990867 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 91016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    616.06 DKK / Pakke med 6
    Spare 123.94 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Standard nålelængde er 51 mm (2 tommer).
  • Fås i praktiske sixpacks
  • Specialanskaffede nålelængder og spidstyper er tilgængelige
  • Nåle fås fra 10 til 33 ga
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Nikkelbelagt messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 16 G
Diameter (engelsk) Indre 0,046 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,064 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.65 mm
Længde (engelsk) Nål 2 tommer
Produkttype Nål
Nålespids stil Blunt
Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-tip eller PTFE Luer-lock stik