Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 15301530
Nålemåler:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15301530
Brand: Hamilton™ 91019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Fås i praktiske seks pakker
  • Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
  • Nåle fås fra 10 til 33 ga
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 19 G
Diameter (engelsk) Indre 0,027 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,042 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.69 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Nål
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer