Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Code produit 11592315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Conditionnement:
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nålemåler Conditionnement
11592315 14 G Pakke med 6
11557794 26 G Pakke med 6
15990867 16 G -
11597784 17 G Pakke med 6
11507794 18 G Pakke med 6
11517794 20 g Pakke med 6
15301530 19 G Pakke med 6
11527794 21 G Pakke med 6
11537794 23 G Pakke med 6
10422172 22 G Pakke med 6
11547794 24 G Pakke med 6
10775944 25 g Pakke med 6
11572325 33 G Pakke med 6
11587794 26'ere G Pakke med 6
10587833 22s G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11592315 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 91014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    814.55 DKK / Pakke med 6
    Spare 90.45 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Fås i praktiske seks pakker
  • Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
  • Nåle fås fra 10 til 33 ga
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 14 G
Diameter (engelsk) Indre 0,062 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,062 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.11 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Nål
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.