Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11547794
Nålemåler:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11547794
Brand: Hamilton™ 91024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Fås i praktiske seks pakker
  • Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
  • Nåle fås fra 10 til 33 ga
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 24 G
Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,022 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.31 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.57 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Nål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer