Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11507794
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler unitSize
11507794 18 G Pakke med 6
11557794 26 G Pakke med 6
11592315 14 G Pakke med 6
15990867 16 G -
11597784 17 G Pakke med 6
11517794 20 g Pakke med 6
15301530 19 G Pakke med 6
11527794 21 G Pakke med 6
11537794 23 G Pakke med 6
10422172 22 G Pakke med 6
11547794 24 G Pakke med 6
10775944 25 g Pakke med 6
11572325 33 G Pakke med 6
11587794 26'ere G Pakke med 6
10587833 22s G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11507794 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 91018
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Fås i praktiske seks pakker
  • Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
  • Nåle fås fra 10 til 33 ga
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 18 G
Diameter (engelsk) Indre 0,033 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,05 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.84 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Nål
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) PTFE Luer-lock sprøjter og Luer-spids eller PTFE Luer-lock konnektorer