Få mere at vide
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Nålemåler:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik.
- Fremstillet af 304 rustfrit stål
- Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
- Fås i praktiske seks pakker
- Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige
- Nåle fås fra 10 til 33 ga
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Forniklet messing (nav), Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,028 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.72 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Nål |
| Nålespids stil | Stump |
| Vis mere |