Få mere at vide
Hamilton™ Engangsspidsadapter
Beskrivelse
- Adapter forbindes til standard Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter
- Ideel til at eliminere muligheden for krydskontaminering
- Fremstillet af CTFE
- Leveres individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | CTFE |
| Produkttype | Luer-spids adapter |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Til brug med (udstyr) | PB600-1 gentagne dispensere |