Få mere at vide
Hamilton™ Luer Lock-adapter til engangsspidser
Artikelnummer. 10005640
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10005640 Hver
1 options
Artikelnummer. 10005640 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 31331
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Disse adaptere muliggør tilslutning af en standard 1 ml μeller 200 L engangspipettespids til enden af en Hamilton-sprøjte.
  • To luer-spidsadaptere tilgængelige: 100 μL og 1 ml
Tekniske data
Materiale CTFE
Produkttype Luer-spids adapter
Til brug med (udstyr) PB600-1 gentagne dispensere