Få mere at vide
Hamilton™ Store hub aftagelige nåle (250 μL - 10 ml sprøjter)
Beskrivelse
Stor hub aftagelig nål-kompatible sprøjteafslutninger
- Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-22
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 26-22.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-22
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål (nav) |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,018 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.26 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.46 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningssprøjtenål |
| Nålespids stil | Skarp, skrå, buet |
| Vis mere |