Få mere at vide
Hamilton™ Store hub aftagelige nåle (250 μL - 10 ml sprøjter)
Artikelnummer. 10103253
Skift visning
Nålemåler:
22 G
22s G
26 G
26'ere G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet
Stump
Diameter (engelsk) Indre:
0,0051 tommer.
0,0059 tommer.
0,01 tommer.
0,016 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,018 tommer.
0,028 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
10103253 26 G Kegle 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10415503 22s G Kegle 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11570202 26'ere G Kegle 0,0051 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10265092 26'ere G Skarp, skrå, buet 0,0051 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10121812 22 G Skarp, skrå, buet 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10021272 22s G Skarp, skrå, buet 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11507704 26 G Skarp, skrå, buet 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10360901 22 G Stump 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10216533 22s G Stump 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11517704 26'ere G Stump 0,0051 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
11527704 26 G Stump 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10277711 22 G Kegle 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10103253 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 778404
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Large Hub Removable (RN) nåle kan bruges med aftagelige nåle (RN)-lignende sprøjter, der er 250 L μog større. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede målere, længder og punkttyper er tilgængelige.
Stor hub aftagelig nål-kompatible sprøjteafslutninger
  • Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-22
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 26-22.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-22
    Seks nåle pr. pakke.
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Rustfrit stål (nav)
    Nålemåler 26 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,018 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.26 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 0.46 mm
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningssprøjtenål
    Nålespids stil Kegle
    Til brug med (udstyr) Aftagelige sprøjter (250 μL og større)