Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub sideportnåle (Luer Lock)
Nålemåler:
16 G
17 G
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
- Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Forniklet messing (nav) |
| Nålemåler | 20 g |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.91 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Kel-F Navnål |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer |