Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub sideportnåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11540152
Nålemåler:
16 G
17 G
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11540152
Brand: Hamilton™ 774603
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Materiale Forniklet messing (nav)
Nålemåler 18 G
Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,05 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.84 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.27 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Kel-F Navnål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer