Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub sideportnåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 10245612
Skift visning
Nålemåler:
16 G
17 G
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
10245612 22 G Pakke med 6
10318662 16 G Pakke med 6
10135452 23 G Pakke med 6
11540152 18 G Pakke med 6
11550152 20 g Pakke med 6
11570152 24 G Pakke med 6
11590152 26 G Pakke med 6
11500162 22s G Pakke med 6
10217734 26'ere G Pakke med 6
11580152 25 g Pakke med 6
11560152 21 G Pakke med 6
11530152 17 G Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10245612 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 774606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1464.78 DKK / Pakke med 6
    Spare 160.22 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Materiale Forniklet messing (nav)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,016 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.41 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Kel-F Navnål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer