Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Skarpe nav, ikke-kernenåle (Luer Lock)
Nålemåler:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
25 G
26 G
26s G
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet
Tilspidset
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,01 tommer.
0,013 tommer.
0,016 tommer.
0,02 tommer.
0,033 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,025 tommer.
0,028 tommer.
0,032 tommer.
0,035 tommer.
0,05 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
- Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 31-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 20 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,035 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.91 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Kel-F Navnål |
| Nålespids stil | Skarp, skrå, buet |
| Vis mere |