Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Skarpe nav, ikke-kernenåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11582275
Skift visning
Nålemåler:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
25 g
26 G
26'ere G
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet
Tilspidset
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,01 tommer.
0,013 tommer.
0,016 tommer.
0,02 tommer.
0,033 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,025 tommer.
0,028 tommer.
0,032 tommer.
0,035 tommer.
0,05 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
11582275 20 g Skarp, skrå, buet 0,02 tommer. 0,035 tommer. Pakke med 6
11592275 21 G Skarp, skrå, buet 0,02 tommer. 0,032 tommer. Pakke med 6
11562275 18 G Skarp, skrå, buet 0,033 tommer. 0,05 tommer. Pakke med 6
11502285 23 G Skarp, skrå, buet 0,013 tommer. 0,025 tommer. Pakke med 6
15186764 23 G Skarp, skrå, buet 0,013 tommer. 0,025 tommer. Hver
11522285 25 g Skarp, skrå, buet 0,01 tommer. 0,01 tommer. Pakke med 6
11532285 26 G Skarp, skrå, buet 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
11582285 26'ere G Tilspidset 0,005 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10008340 22s G Tilspidset 0,005 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10363421 22 G Skarp, skrå, buet 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11582275 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 90120
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 31-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 20 g
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,035 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.91 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Kel-F Navnål
Nålespids stil Skarp, skrå, buet
Til brug med (udstyr) Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer