Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 13436319
Skift visning
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
28 G
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,012 tommer.
0,013 tommer.
0,016 tommer.
0,02 tommer.
0,042 tommer.
0,046 tommer.
0,062 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,014 tommer.
0,018 tommer.
0,022 tommer.
0,025 tommer.
0,028 tommer.
0,032 tommer.
0,035 tommer.
0,057 tommer.
0,062 tommer
0,064 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
13436319 14 G 0,062 tommer 0,062 tommer Pakke med 6
11532325 21 G 0,02 tommer. 0,032 tommer. Pakke med 6
10007552 22 G 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11502325 16 G 0,046 tommer. 0,064 tommer. Pakke med 6
11512325 17 G 0,042 tommer. 0,057 tommer. Pakke med 6
11522325 20 g 0,02 tommer. 0,035 tommer. Pakke med 6
10523515 23 G 0,013 tommer. 0,025 tommer. Pakke med 6
10136117 25 g 0,01 tommer. 0,01 tommer. Pakke med 6
10345432 24 G 0,012 tommer. 0,022 tommer. Pakke med 6
11542325 28 G 0,007 tommer. 0,014 tommer. Pakke med 6
10790165 22s G 0,005 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11552315 26 G 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
11572315 26'ere G 0,005 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 13436319 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 90514
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 10 til 31
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 14 G
Diameter (engelsk) Indre 0,062 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,062 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.11 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Kel-F Navnål
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer