Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Brand:  Hamilton™ 90521
872.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11532325
  • 1020.00 DKK / Pakke med 6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 10 til 31
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
21 G
0,032 tommer.
0.82 mm
Kel-F Navnål
Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer
Rustfrit stål
0,02 tommer.
0.51 mm
2''
Stump
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock) > Kel-F (KF) nav; 21 gauge; 2'' (51 mm); Punktstil: 3