Få mere at vide
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock) Artikelnummer.: 11512325
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11512325
17 G, 0,042 tommer., 0,057 tommer., Pakke med 6
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
28 G
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,012 tommer.
0,013 tommer.
0,016 tommer.
0,02 tommer.
0,042 tommer.
0,046 tommer.
0,062 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,014 tommer.
0,018 tommer.
0,022 tommer.
0,025 tommer.
0,028 tommer.
0,032 tommer.
0,035 tommer.
0,057 tommer.
0,062 tommer
0,064 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11512325
Brand: Hamilton™ 90517
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kel-F hub (KF) nåle kan bruges med Luer Tip (LT) og PTFE Luer Lock (TLL) sprøjter og konnektorer. Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Kel-F Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 10 til 31
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 17 G
Diameter (engelsk) Indre 0,042 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,057 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.47 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Kel-F Navnål
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) Luer-tip og PTFE Luer-lock sprøjter og konnektorer
Produkttitel
Hamilton™ Kel-F Hub Blunt Point Nåle (Luer Lock) >