Få mere at vide
Hamilton™ GC Septa
Artikelnummer. p-4313766
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,39 tommer
0,43 tommer.
0,5 tommer
Materiale:
PTFE/silikonegummi
Silikone gummi
Temperatur (engelsk) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tykkelse (engelsk):
0,125 tommer
0,15 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10231631
Brand: Hamilton™ 75805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trelags septa til driftstemperaturer op til 200° C
  • Forkonditioneret silikonegummi septa, 3,81 mm (0,15 tommer) tyk
  • Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maksimal driftstemperatur: 200 °C
  • 12 pr pakke
Høj temperatur septa til driftstemperaturer op til 212°
  • Forkonditioneret PTFE/silikonegummi, 3,175 mm (0,125 tommer) tyk
  • Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maksimal driftstemperatur er 212°
  • 12 pr pakke
Tekniske data
Type Septum
Diameter (engelsk) Ydre 0,39 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 1 cm
Til brug med (applikation) GC
Temperatur (engelsk) Max. 413,6 °F
Temperatur (metrisk) Maks 212 °C
Tykkelse (engelsk) 0,125 tommer
Materiale PTFE/silikonegummi
Mængde 12/Pk.