Få mere at vide
Hamilton™ GC Septa
Artikelnummer. 11598883
Skift visning
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,39 tommer
0,43 tommer.
0,5 tommer
Materiale:
PTFE/silikonegummi
Silikone gummi
Temperatur (engelsk) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tykkelse (engelsk):
0,125 tommer
0,15 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Ydre Materiale Temperatur (engelsk) Max. Tykkelse (engelsk) Pakningsstørrelse
11598883 0,25 tommer Silikone gummi 392 °F 0,15 tommer. Pakke med 12
10231631 0,39 tommer PTFE/silikonegummi 413,6 °F 0,125 tommer Pakke med 12
10519281 0,43 tommer. PTFE/silikonegummi 413,6 °F 0,125 tommer Pakke med 12
10624681 0,5 tommer Silikone gummi 392 °F 0,15 tommer. Pakke med 12
10644111 0,39 tommer Silikone gummi 392 °F 0,15 tommer. Pakke med 12
10048594 0,43 tommer. Silikone gummi 392 °F 0,15 tommer. Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11598883 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 76001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    150.09 DKK / Pakke med 12
    Spare 16.91 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Trelags septa til driftstemperaturer op til 200° C
  • Forkonditioneret silikonegummi septa, 3,81 mm (0,15 tommer) tyk
  • Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maksimal driftstemperatur: 200 °C
  • 12 pr pakke
Høj temperatur septa til driftstemperaturer op til 212°
  • Forkonditioneret PTFE/silikonegummi, 3,175 mm (0,125 tommer) tyk
  • Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maksimal driftstemperatur er 212°
  • 12 pr pakke
Tekniske data
Produkttype Septum
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.635 cm
Til brug med (applikation) GC
Antal lag 3
Temperatur (engelsk) Max. 392 °F
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Tykkelse (engelsk) 0,15 tommer.
Materiale Silikone gummi
Mængde 12/Pk.