Få mere at vide
Hamilton™ GC Septa
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,39 tommer
0,43 tommer.
0,5 tommer
Materiale:
PTFE/silikonegummi
Silikone gummi
Temperatur (engelsk) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tykkelse (engelsk):
0,125 tommer
0,15 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Forkonditioneret silikonegummi septa, 3,81 mm (0,15 tommer) tyk
- Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
- Maksimal driftstemperatur: 200 °C
- 12 pr pakke
- Forkonditioneret PTFE/silikonegummi, 3,175 mm (0,125 tommer) tyk
- Gennemsnitlig levetid: 100 injektioner med en 26s gauge nål
- Maksimal driftstemperatur er 212°
- 12 pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Septum |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,43 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.1 cm |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Temperatur (engelsk) Max. | 413,6 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 212 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,125 tommer |
| Materiale | PTFE/silikonegummi |
| Mængde | 12/Pk. |