Få mere at vide
Hamilton™ Gastight™ Waters U6K Priming HPLC Pump Syringe
Artikelnummer. 16389135
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16389135 10 ml
1 options
Artikelnummer. 16389135 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designed for use with Waters 600, 600A, 501, 510, 590, 610 and 610 HPLC pumps
  • With PTFE plunger tip that creates tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling
  • Needle not included
  • Syringe Termination: PTFE Luer Lock (TLL) - Male luer taper with nickel plated brass hub
  • Available in 10mL volume
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diameter (engelsk) Indre 0.57 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.69 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 14.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 17.7 mm
Til brug med (applikation) Designed for use with waters 600, 600A, 501, 510, 590, 610 and 610 HPLC pumps
Produkttype Water Priming Syringe
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239°F
Maks. Temperatur (metrisk) 115°C
Min. Temperatur (engelsk) 50°F
Model- 1010
Min. Temperatur (metrisk) 10°C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype Male Luer Lock