Få mere at vide
Hamilton™ Fyld slangen
Artikelnummer. 10389691
Skift visning
Nålemåler:
12 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
10389691 12 G Hver
1 options
Artikelnummer. 10389691 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 DKK
    293.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.76 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Materiale PTFE
Nålemåler 12 G
Længde (engelsk) 25,59 tommer.
Længde (metrisk) 65 cm
Produkttype Fyld slangen
Volumen (metrisk) 2042μ L
Til brug med (udstyr) ML500 ventiler med M6 tråde, brugt med volumener større end 1 ml sprøjter