Få mere at vide
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line sprøjter
Artikelnummer. 15511846
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
250μ L
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Model-:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Model- Pakningsstørrelse
15511846 10μ l 26'ere G 701 N Hver
15362104 5μ L 26'ere G 75 N Hver
15300617 25μ L 22s G 1702 N Hver
15343035 50μ l 22 G 1705 N Hver
15362985 250μ L 22 G 1725 N Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15511846 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6743801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 DKK
    450.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.84 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Leverer fremragende ydeevne til daglig brug i GC- og HPLC-injektioner
Den økonomiske S-Line sprøjte er håndlavet af materialer af højeste kvalitet for at overgå dine forventninger til de fleste standard kromatografiske applikationer. De Gastight™ version af S-Line sprøjten er et ideelt valg til GC prøveinjektioner. Den indeholder en præcisionsbearbejdet PTFE-stempelspids, som skaber en lækagefri tætning. Med den tætte pasform i glascylinderen tørrer spidsen det indre af sprøjtebeholderen fri for prøve, hvilket minimerer prøveoverførsel. Denne funktion er især nyttig med heterogene prøver, da den reducerer chancen for, at der opstår en aflejring og får stemplet til at fryse.
  • Det omkostningseffektive valg til CTC PAL autosampler applikationer
  • Lever fremragende ydeevne i daglig brug til GC-injektioner til en enestående værdi
  • Præcisionsbearbejdet PTFE stempelspids, som skaber en lækagefri tætning
  • Tæt pasform i glastønde minimerer prøveoverførsel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26'ere G
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) GC autosampler injektioner
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype S-Line sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 701 N
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil AS
Tilslutningstype Cementeret