Få mere at vide
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line sprøjter
Beskrivelse
Den økonomiske S-Line sprøjte er håndlavet af materialer af højeste kvalitet for at overgå dine forventninger til de fleste standard kromatografiske applikationer. De Gastight™ version af S-Line sprøjten er et ideelt valg til GC prøveinjektioner. Den indeholder en præcisionsbearbejdet PTFE-stempelspids, som skaber en lækagefri tætning. Med den tætte pasform i glascylinderen tørrer spidsen det indre af sprøjtebeholderen fri for prøve, hvilket minimerer prøveoverførsel. Denne funktion er især nyttig med heterogene prøver, da den reducerer chancen for, at der opstår en aflejring og får stemplet til at fryse.
- Det omkostningseffektive valg til CTC PAL autosampler applikationer
- Lever fremragende ydeevne i daglig brug til GC-injektioner til en enestående værdi
- Præcisionsbearbejdet PTFE stempelspids, som skaber en lækagefri tætning
- Tæt pasform i glastønde minimerer prøveoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.71 mm |
| Til brug med (applikation) | GC autosampler injektioner |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | S-Line sprøjte |
| Vis mere |