Få mere at vide
Hamilton™ CTC og LEAP Technologies GC PAL Autosampler sprøjter: Gastætte
Artikelnummer. 10523859
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
Nålemåler:
23 G
23'ere G
26 G
26'ere G
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,460 mm
0,729 mm
1,46 mm
2,30 mm
3,26 mm
4,61 mm
7,29 mm
10,3 mm
Model-:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 SN
1702 FN
1702 SN
1710 FN
1710 SN
1725 FN
1725 SN
1750 FN
1750 SN
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (metrisk) Indvendig Model- unitSize
10523859 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 SN Hver
10267132 1 ml 23 G 4,61 mm 1001 LTN Hver
11582235 25μ L 26'ere G 0,729 mm 1702 FN Hver
10270175 250μ L 26 G 2,30 mm 1725 FN Hver
11582255 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 FN Hver
10570823 100μ l 26'ere G 1,46 mm 1710 FN Hver
10224902 10μ l 23'ere G 0,460 mm 1701 SN Hver
11592325 25μ L 26'ere G 0,729 mm 1702 SN Hver
10244633 100μ l 23 G 1,46 mm 1710 SN Hver
11522425 250μ L 26 G 2,30 mm 1725 SN Hver
11570112 5 ml 23 G 10,3 mm 1005 LTN Hver
11530062 1 ml 26 G 4,61 mm 1001 LTN Hver
11520102 2,5 ml 26 G 7,29 mm 1002 LTN Hver
11570142 5 ml 26 G 10,3 mm 1005 LTN Hver
10261332 2,5 ml 23 G 7,29 mm 1002 LTN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10523859 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 203225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt extended og andre autosampler systemer
En række standard og brugerdefinerede CTC autosampler sprøjter fremstillet for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision. Disse C-Line sprøjter har også et nyt tætningssystem baseret på en ny metalfjeder til at arbejde med øget tæthed, fremragende ydeevne over et stort temperaturområde og temperaturgradienter, øget levetid sammenlignet med traditionelle headspace-sprøjter og øget nøjagtighed og reproducerbarhed af headspace GC-analyse. Sprøjter i denne kategori er enten 700- og 7000-serien Microliter eller 1700 og 1000 serien Gastætte sprøjter. Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning. Gastætte sprøjter har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
  • Fremstillet af PTFE/polymer for bedre temperaturstabilitet
  • Har flange for nem installation
  • Justerbar stempelknap til stempelspidsfrigang
  • Nav- og nåledesign for nul overførsel
C-Line sprøjtetermineringer
  • Fixed Needle (FN) har en direkte fastgørelse af nålen til cylinderen og eliminerer kontakt mellem prøveopløsningsmidlet og klæbemidlet, hvilket reducerer overførsel
  • Special Cemented Needle (SN) deler de samme egenskaber som en standard cementeret nålesprøjte, men kommer i en speciel længde
  • Riflet nav (KH) med aftagelig stempel/nålesamling, riflet nav bruges udelukkende på 7000-seriens sprøjter
Headspace-sprøjteafslutninger
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) til sprøjter med mellemvolumen
  • Nåle cementeret ind i glassprøjtecylinderen på et punkt svarende til nul-gradueringsmærket, derfor er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen
  • Må ikke autoklaveres
  • Nålemåler bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Nålespids stilarter
  • Point Style 2: Skarp, skrå, buet, ikke-kerne nålespids anbefales til septum penetration
  • Point Style 5: Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden kerneboring
  • Point Style AS: Speciel konisk kanylespids brugt på autosampler-sprøjter. Nålespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) Indre 0,128 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Længde (engelsk) Skik
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) Skik
Produkttype Gastæt sprøjte
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1750 SN
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt udvidede og andre autosamplersystemer
Tilslutningstype Cementeret