Få mere at vide
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC-sprøjter& Reservedele
Artikelnummer. p-4117428
Nålemåler:
22 G
22s G
Produkttype:
Erstatningsnål
Gastæt sprøjte
Model-:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10055610
Brand: Hamilton™ 84302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter er designet til at levere nem, reproducerbar injektion af væskeprøver i en injektor på HPLC-instrumentering. CR-700 standardiserer tre hovedvariable: prøvevolumen, injektionshastighed og nålegennemtrængningsdybde. Selv når den betjenes af forskellige teknikere, giver CR-700 en reproducerbarhed på +1 % af den samlede sprøjtevolumen i rutineprocedurer.
Volumen vælges med mikrometerpræcision, stemplet er fjederdrevet og injicerer prøverne med en konstant hastighed. Tre modeller af CR-700-sprøjterne fås med volumener på 20, 50 eller 200 μL.
Nålespids stilarter
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelig måler: 22
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 500 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- CR700-200
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 200μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) HPLC indsprøjtningsventiler