Få mere at vide
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC-sprøjter& Reservedele
Artikelnummer. 11548833
Nålemåler:
22 G
22s G
Produkttype:
Erstatningsnål
Gastæt sprøjte
Model-:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11548833
Brand: Hamilton™ 15936
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter er designet til at levere nem, reproducerbar injektion af væskeprøver i en injektor på HPLC-instrumentering. CR-700 standardiserer tre hovedvariable: prøvevolumen, injektionshastighed og nålegennemtrængningsdybde. Selv når den betjenes af forskellige teknikere, giver CR-700 en reproducerbarhed på +1 % af den samlede sprøjtevolumen i rutineprocedurer.
Volumen vælges med mikrometerpræcision, stemplet er fjederdrevet og injicerer prøverne med en konstant hastighed. Tre modeller af CR-700-sprøjterne fås med volumener på 20, 50 eller 200 μL.
Nålespids stilarter
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelig måler: 22
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningsnål
Model- CR-700
Mængde Ea.
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) HPLC indsprøjtningsventiler