Få mere at vide
Hamilton™ Kemisk inerte manuelle ventiler
Type:
1-1 Manuel ventil
3-2 Manuel ventil
3-3 Manuel ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Portene på ventilen er 1/4-28 gevind og kommer i forskellige strømningsveje.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til lavtryksapplikationer, fra et grundlæggende on/off flow til et fire-vejs distributionssystem |
| Materiale | CTFE, PTFE |
| Type | 3-3 Manuel ventil |