Få mere at vide
Hamilton™ Kemisk inerte manuelle ventiler
Artikelnummer. 10337272
Skift visning
Type:
1-1 Manuel ventil
3-2 Manuel ventil
3-3 Manuel ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10337272 3-3 Manuel ventil Hver
11562425 1-1 Manuel ventil Hver
10217362 3-2 Manuel ventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337272 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86727
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ventiler har en væskebane indeholdende PTFE og CTFE
Portene på ventilen er 1/4-28 gevind og kommer i forskellige strømningsveje.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til lavtryksapplikationer, fra et grundlæggende on/off flow til et fire-vejs distributionssystem
Materiale CTFE, PTFE
Type 3-3 Manuel ventil