Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprøjter, N Opsigelse
Artikelnummer. 10632791
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10632791
Brand: Hamilton™ 84854
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fastgjort til flangen på 700-seriens sprøjte er en blå sprøjteholder, der giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 250μ L.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
  • Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0059 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.72 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af væske for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision, anbefales til septum penetration
Inkluderer Aftagelig blå sprøjteholder
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 802
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 25μ L
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Cementeret