Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprøjter, N Opsigelse
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
- Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0187 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.48 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Vis mere |