Få mere at vide
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb
Artikelnummer. p-184983
Til brug med (udstyr):
801 N sprøjte
801 RN sprøjte
802 RN sprøjte
810 RN sprøjte
8805 RN sprøjte
8810 RN sprøjte
8825 RN sprøjte
Inkluderer:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Uden nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11572305
Brand: Hamilton™ 32117
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tønder fås med eller uden nål. Vælg aftagelig nål (RN) eller cementeret nål (N) terminering. (Se nøjagtige specifikationer nedenfor.)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væsker
Inkluderer Uden nål
Produkttype Tønder/stempelsamling
Volumen (metrisk) 25μ L
Til brug med (udstyr) 802 RN sprøjte