Få mere at vide
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb
Artikelnummer. 11572365
Skift visning
Til brug med (udstyr):
801 N sprøjte
801 RN sprøjte
802 RN sprøjte
810 RN sprøjte
8805 RN sprøjte
8810 RN sprøjte
8825 RN sprøjte
Inkluderer:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Uden nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11572365 801 RN sprøjte Med nål (26s/51/2) 10μ l Hver
11572305 802 RN sprøjte Uden nål 25μ L Hver
11552365 8805 RN sprøjte Uden nål 50μ l Hver
11562365 8810 RN sprøjte Uden nål 100μ l Hver
10338503 8825 RN sprøjte Uden nål 250μ L Hver
11582305 801 RN sprøjte Uden nål 10μ l Hver
10759311 802 RN sprøjte Med nål (22s/51/2) 25μ L Hver
10336932 810 RN sprøjte Med nål (22s/51/2) 100μ l Hver
10007561 801 N sprøjte Med nål (26s/51/2) 10μ l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11572365 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 32165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    886.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.99 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tønder fås med eller uden nål. Vælg aftagelig nål (RN) eller cementeret nål (N) terminering. (Se nøjagtige specifikationer nedenfor.)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væsker
Inkluderer Med nål (26s/51/2)
Produkttype Løbe/stempelsamling med nål
Volumen (metrisk) 10μ l
Til brug med (udstyr) 801 RN sprøjte