Få mere at vide
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb
Til brug med (udstyr):
801 N sprøjte
801 RN sprøjte
802 RN sprøjte
810 RN sprøjte
8805 RN sprøjte
8810 RN sprøjte
8825 RN sprøjte
Inkluderer:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Uden nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Væsker |
Inkluderer | Med nål (22s/51/2) |
Produkttype | Løbe/stempelsamling med nål |
Volumen (metrisk) | 25μ L |
Til brug med (udstyr) | 802 RN sprøjte |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion