Få mere at vide
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb
Artikelnummer. 10336932
Til brug med (udstyr):
801 N sprøjte
801 RN sprøjte
802 RN sprøjte
810 RN sprøjte
8805 RN sprøjte
8810 RN sprøjte
8825 RN sprøjte
Inkluderer:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Uden nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10336932
Brand: Hamilton™ 32168
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tønder fås med eller uden nål. Vælg aftagelig nål (RN) eller cementeret nål (N) terminering. (Se nøjagtige specifikationer nedenfor.)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væsker
Inkluderer Med nål (22s/51/2)
Produkttype Løbe/stempelsamling med nål
Volumen (metrisk) 100μ l
Til brug med (udstyr) 810 RN sprøjte