Få mere at vide
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Erstatningssprøjteløb
Artikelnummer. 10007561
Skift visning
Til brug med (udstyr):
801 N sprøjte
801 RN sprøjte
802 RN sprøjte
810 RN sprøjte
8805 RN sprøjte
8810 RN sprøjte
8825 RN sprøjte
Inkluderer:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Uden nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer Volumen (metrisk) unitSize
10007561 801 N sprøjte Med nål (26s/51/2) 10μ l Hver
11572305 802 RN sprøjte Uden nål 25μ L Hver
11552365 8805 RN sprøjte Uden nål 50μ l Hver
11562365 8810 RN sprøjte Uden nål 100μ l Hver
10338503 8825 RN sprøjte Uden nål 250μ L Hver
11582305 801 RN sprøjte Uden nål 10μ l Hver
11572365 801 RN sprøjte Med nål (26s/51/2) 10μ l Hver
10759311 802 RN sprøjte Med nål (22s/51/2) 25μ L Hver
10336932 810 RN sprøjte Med nål (22s/51/2) 100μ l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10007561 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 32151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tønder fås med eller uden nål. Vælg aftagelig nål (RN) eller cementeret nål (N) terminering. (Se nøjagtige specifikationer nedenfor.)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væsker
Inkluderer Med nål (26s/51/2)
Produkttype Løbe/stempelsamling med nål
Volumen (metrisk) 10μ l
Til brug med (udstyr) 801 N sprøjte