Få mere at vide
Hamilton™ Ændret 7000 Microliter™ Sprøjter
Beskrivelse
- ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
- 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
- Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Nålemåler | 24 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.325 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.566 mm |
| Vis mere |