Få mere at vide
Hamilton™ Ændret 7000 Microliter™ Sprøjter
Artikelnummer. 10282011
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282011
Brand: Hamilton™ 88500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,05μ L op til 5μ L. 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte. Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen.
  • ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
  • 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
  • Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) Indre 0,008 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,008 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.206 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.642 mm
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Produkttype Generel sprøjte
Maks. Tryk 6000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Nålepunkt nummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 2μ L
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) HPLC indsprøjtningsventiler
Tilslutningstype Riflet nav, aftagelig