Få mere at vide
Hamilton™ Ændret 7000 Microliter™ Sprøjter
Artikelnummer. 10220812
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Nålepunkt nummer Nålespids stil unitSize
10220812 0,5μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10557361 0,5μ L 25 g 3 Stump Hver
10008460 1μ L 22s G 3 Stump Hver
10399322 1μ L 22 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10323761 2μ L 25 g 3 Stump Hver
10282011 2μ L 23 G 3 Stump Hver
10221921 5μ L 24 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10401255 2μ L 23 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10405952 2μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10791232 1μ L 25 g 3 Stump Hver
10332742 5μ L 24 G 3 Stump Hver
10028420 1μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10220812 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86259
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,05μ L op til 5μ L. 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte. Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen.
  • ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
  • 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
  • Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) Indre 0,004 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.104 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.515 mm
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Produkttype Generel sprøjte
Maks. Tryk 6000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) nål 70 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Riflet nav, aftagelig