Få mere at vide
Hamilton™ Ændret 7000 Microliter™ Sprøjter
Artikelnummer. 10028420
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Nålepunkt nummer Nålespids stil Pakningsstørrelse
10028420 1μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10557361 0,5μ L 25 g 3 Stump Hver
10220812 0,5μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10008460 1μ L 22s G 3 Stump Hver
10399322 1μ L 22 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10323761 2μ L 25 g 3 Stump Hver
10282011 2μ L 23 G 3 Stump Hver
10221921 5μ L 24 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10401255 2μ L 23 G 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10405952 2μ L 25 g 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10791232 1μ L 25 g 3 Stump Hver
10332742 5μ L 24 G 3 Stump Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10028420 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 DKK
    691.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 205.58 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,05μ L op til 5μ L. 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte. Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen.
  • ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
  • 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
  • Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.14 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.14 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.515 mm
Til brug med (applikation) homogeneous samples that are not prone to precipitation or bonding with glass
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Produkttype Generel sprøjte
Maks. Tryk 6000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- Model 7001 KH SYR
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Riflet nav, aftagelig