Få mere at vide
Hamilton™ Ændret 7000 Microliter™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
- 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
- Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.145 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.14 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.718 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur