Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: RN Terminering
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Model-:
75
701
702
705
710
725
750
Mængde:
6/pakke
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Original håndmonteret Hamilton sprøjte
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,135 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0161 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.26 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.72 mm |
| Vis mere |