Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: RN Terminering
Artikelnummer. 10363851
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Model-:
75
701
702
705
710
725
750
Mængde:
6/pakke
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Model- Mængde Pakningsstørrelse
10363851 10μ l 26'ere G 701 Ea. Hver
10078460 25μ L 22s G 702 Ea. Hver
10130411 50μ l 22s G 705 Ea. Hver
10292151 100μ l 22s G 710 Ea. Hver
10528321 250μ L 22s G 725 Ea. Hver
10528511 500 μl 22 G 750 Ea. Hver
10136301 10μ l 26'ere G 701 6/pakke Pakke med 6
10078450 5μ L 26'ere G 75 Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10363851 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    667.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.02 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Materiale PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26'ere G
Diameter (engelsk) Indre 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0187 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.485 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Til dispensering af små mængder for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 701
Nålepunkt nummer 2
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig